Learn More
Chlorure de tellure(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-221638 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10702241
Marque: Thermo Scientific Acros 194740250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10026-07-0 | Cl4Te | 269.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-07-0
Formule moléculaire Cl4Te
Poids moléculaire (g/mol) 269.4
Numéro MDL MFCD00011262
Clé InChI SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
CID PubChem 61443
SMILES Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 380.0°C
Nom chimique ou matériau Tellurium(IV) chloride
Point de fusion 224.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Formule linéaire TeCl4
Fieser 09,443; 10,377; 12,457; 16,316
Merck Index 15, 9268
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming teo2 and hcl, soluble in absolute alcohol and toluene
Poids de la formule 269.4
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.26
Densité 3.2600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tellurium(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.