Learn More
Mapa™ Temp-Tec 332 Gloves
Code produit. 15689205
Click to view available options
Dimensions:
9
10
missing translation for 'unitSize'
6 paires
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Product Code. 15689205
missing translation for 'mfr': Mapa™ 34332029_CLEAN
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Mapa™ Temp-Tec 332 Gloves combine effective thermal insulation and resistance to a wide range of chemicals including acids and aliphatic solvents.
  • Multi-purpose neoprene gloves with double-knit cotton liners
  • Broad chemical resistance against acids and aliphatic solvents
  • Excellent thermal insulation
  • Embossed pebbled finish for good grip of wet or slippery objects
  • Applications in the petrochemical and polymer industries, and chemical treatment of metals
  • Also ideal for steam cleaning, boiler room work, manufacture of adhesives, handling of moulds in the ceramic industry, handling of hot piping
Specifications
Couleur Noir, Bleu
Finition externe Embossed Pebbled Texture
Matériau Néoprène
Type de produit Temp-Tec 332 Gloves
Dimensions 10
À utiliser avec (application) Petrochemical and chemical industries, steam cleaning
Doublure Double-knit cotton
Résistant à Aliphatic organic solvents, acids
Longueur (métrique) 35.5 cm