missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Tensin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17258803 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17258803 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17258803 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5116023

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Tensin-1.

Tensin is involved in the maintenance of cellular structure by anchoring Actin filaments at the focal adhesion via F-Actin binding and capping activities. However, tensin also contains a Src homology 2 (SH2) domain and has the ability to be phosphorylated. Tensin is phosphorylated on tyrosine, serine, and threonine residues, suggesting that it might participate in signal transduction cascades. These diverse characteristics in a single molecule indicate that tensin may be an important link between the cytoskeleton and signal transduction pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Tensin 1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression TNS1
Numéro d’ordre du gène Q9HBL0
Alias de gène 1110018I21Rik; 1200014E20Rik; AI648117; DKFZp586K0617; E030018G17Rik; E030037J05Rik; matrix-remodelling associated 6; Matrix-remodelling-associated protein 6; MGC88584; MST091; MST122; MST127; MSTP091; MSTP122; MSTP127; MXRA6; PPP1R155; protein phosphatase 1, regulatory subunit 155; tensin 1; tensin-1; TNS; TNS1
Symboles de gène(s) TNS1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human TNS1(Accession Q9HBL0), corresponding to amino acid residues N1651-T1701.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 21961, 7145
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.