Learn More
Solution tampon pH 10,1 modèle trace TEP 10, WTW™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
Description
Solutions de tampons techniques pour pH 2,00, pH 4,01, pH 7,00 et pH 10,01 : pH 4,01, pH 7,00. Ceci permet d’adapter facilement les tailles en vrac à une utilisation individuelle. Le tampon 10.0 est un cas spécial : il ne convient toujours qu’aux dispositifs InoLab™ du niveau de série 1, 2, 3, aux instruments de mesure portatifs 3xx ainsi qu’à plusieurs autres anciens dispositifs. Toutes les solutions de tampons techniques modernes sont traçables au PTB (Physical Technical Government Agency) ou NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis). Leur précision de pH est de ± 0,03.
Spécification
Spécification
| pH | 10.1 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 1000 mL |
| Conditionnement | Flacon |
| Traçabilité au NIST | Yes |