Learn More
Alfa Aesar™ Carbonate de terbium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO)
Marque:  Alfa Aesar™ 014599.18
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 100587-96-0 Poids : 0.05000kg
Quantité 50g
Code produit. 11392548
  • 295.00€ / 50g
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
100587-96-0
515.89
BIKXNTALUHUKPA-UHFFFAOYSA-H
57346090
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.[Tb+3].[Tb+3]
C3H2O10Tb2
MFCD00149234
terbium iii carbonate hydrate, acmc-20ajlq, terbium iii carbonate hydrate, reacton, terbium 3+ carbonate-water 2/3/1, carbonic acid,terbium 3+ salt 3:2 , hydrate 9ci
Terbium(3 +) ; tricarbonate ; hydrate
Spécification
Terbium(III) carbonate hydrate
(REO)
MFCD00149234
Insoluble in water.
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.[Tb+3].[Tb+3]
515.89
490.91 (Anhydrous)
99.9%
Hygroscopic
100587-96-0
C3H2O10Tb2
terbium iii carbonate hydrate, acmc-20ajlq, terbium iii carbonate hydrate, reacton, terbium 3+ carbonate-water 2/3/1, carbonic acid,terbium 3+ salt 3:2 , hydrate 9ci
BIKXNTALUHUKPA-UHFFFAOYSA-H
Terbium(3 +) ; tricarbonate ; hydrate
57346090
Cristalline
Reacton™
50g
Vidéos
FDS Documents