Learn More
Terbium Standard: Tb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Code produit. 17958629
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 17958629
Marque: VHG Labs VHGPTBN100
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Terbium Standard: Tb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium
CAS 7440-27-9
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Terbium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire Tb
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Terbium ingot, Terbium foil
Formule InChI InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
Nom IUPAC terbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 158.925
Quantité 100 mL
Poids de la formule 158.925 g/mol