Learn More
VACUUBRAND™ Vanne d’entrée 2 de borne
11.35€ - 13.85€
Spécification
Quantité 1/boîte
Type Vanne
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11910162
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20636746
Tête de vanne EX, double, 180°
12.15€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11920162
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
VACUUBRAND™
20636747
Tête de vanne EX, double, 90°
11.35€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
11930102
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
VACUUBRAND™
20636029
Tête de vanne, entrée, double, 180°
13.85€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
11930162
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
VACUUBRAND™
20636748
Vanne, 90°
12.70€
1 pièce
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 05-07-2024
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
1/boîte
Vanne
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate