Learn More
tert-butyl 4-[5-(hydroxyméthyl)pyrid-2-yl]pipérazine-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1g |
Poids de la formule | 293.36 |
Pourcentage de pureté | 97% |