Learn More
tert-Butyl6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 237.23 |
Pourcentage de pureté | 97% |