Learn More
Éther éthylique tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10452895 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10452895
Marque: Thermo Scientific Acros 403531000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-92-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00009225
Clé InChI NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
CID PubChem 12512
Nom IUPAC 2-éthoxy-2-méthylpropane
SMILES CCOC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl ethyl ether
Point de fusion -94.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 71.0°C
Point d’éclair −19°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3COC2H5
Indice de réfraction 1.3746 to 1.3766
Quantité 100 g
Merck Index 15, 3829
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.2 g/100mL (20°C).
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide