Learn More
Malonate d’éthyle de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10103101
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
32864-38-3
C9H16O4
188.22
MFCD00009193
OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
96345
Propanedioate 1-O-éthyle de 3-O-tert-butyl
CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
32864-38-3
C9H16O4
188.22
MFCD00009193
OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
96345
Propanedioate 1-O-éthyle de 3-O-tert-butyl
CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau tert-Butyl ethyl malonate
Densité 1.0010g/mL
Point d’ébullition 106.0°C to 110.0°C
Point d’éclair 87°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CO2CCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4163
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.001
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 97%