Learn More
Succinate d’oxyde de tertiobutyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452019
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15452019
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64706.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15026-17-2 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
It is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15026-17-2
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00273441
Clé InChI PCOCFIOYWNCGBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mono-tert-butyl succinate, 4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, succinic acid mono-tert-butyl ester, tert-butyl hydrogen succinate, mono-t-butyl succinate, pubchem11616, succinic acid 1-tert-butyl ester, succinic acid 4-tert-butyl ester
CID PubChem 4139107
Nom IUPAC 4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl hydrogen succinate
Point de fusion 51°C to 54°C (literature)
Couleur Brun-jaune
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire HOOCCH2CH2CO2C(CH3)3
Quantité 1 g
Beilstein 1772169
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide