Learn More
STEMCELL Technologies TeSR™-E7™ Medium for Reprogramming (2-Component)
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Description
- TeSR™-E7™ (2-Component) is an animal component-free and defined reprogramming culture medium optimized for the generation of human iPS cells without the use of feeders
- It is based on the E7 formulation published by the laboratory of Dr
- James Thomson (University of Wisconsin-Madison)
Spécification
Spécification
Type de cellule | Cellules souches pluripotentes |
À utiliser avec (application) | Cell Culture, Reprogramming |
Quantité | 500 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
STEMCELL Technologies TeSR™-E7™ Medium for Reprogramming (2-Component)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu