Description
- Humidification par générateur de vapeur chaude
- 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
- Contrôleur électronique de température du microprocesseur avec système de diagnostic automatique
- ventilateur à air haute performance dans la chambre de travail
- résolution de l’affichage pour les valeurs de consigne 0,1°C à 99,9°C, 0,5°C à partir de 100°C et pour les valeurs réelles 0,1°C (LED)
- Interface USB, y compris le logiciel Memmert "Celsius " pour la programmation et la documentation
- Dispositif de sécurité TWW de contrôle de température insuffisante et de surchauffe, classe de protection 3.3 ou dispositif de sécurité TWB à limitation de température réglable, classe de protection 2, ajustable sur le contrôleur
- Diagnostic d’erreur intégré pour le contrôle de la température et de l’humidité
Spécification
Sonore et visuelle | |
Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel | |
256 L | |
Pas d’éclairage | |
LED | |
Acier inoxydable | |
0,1°C | |
898 mm | |
1730 mm | |
597 mm | |
297 kg | |
400 V | |
50 Hz |
CE | |
Climatique | |
Acier inoxydable | |
Type allemand | |
Équipement, régulation de la température, chimie de recherche, produits pharmaceutiques | |
R404A | |
Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils | |
640 mm | |
670 mm | |
420 kg | |
400 V, 50 Hz | |
7 kW |