Learn More
Retsch™ Tamis de test avec mailles de dimension 1,00 à 10,00 mm
Les tamis de test Retsch™ se composent d’un cadre solide en acier inox avec une stabilité élevée, ce qui donne des résultats de tamisage fiables.
Marque:  Retsch™ 60.131.002240
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15610399
  • 160.06€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • La technologie d’assemblage de haute qualité garantit un grillage tendu en permanence
  • Le cadre du tamis en fonte monobloc et l’assemblage de maille sans soudure empêchent la contamination croisée
  • Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
  • Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l’acier inox à alliage élevé
  • Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
  • Stabilité maximale et étanchéité optimale lors d’une utilisation dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité conçue à cet effet
  • Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Spécification
200 mm
Tamis
Acier inoxydable
50 mm
2,24 mm
DIN ISO 3310-1
Certificat d’étalonnage