Learn More
OHAUS™ Rack pour tubes à essai
Portoir pour tubes à essai OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
175.00€ - 362.00€
Code produit | Marque | Capacité | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15722539
|
OHAUS™
30400120 |
Tubes (5 ml) | 12 |
181.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15752529
|
OHAUS™
30400113 |
Tubes (5 ml) | 17 |
362.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15742529
|
OHAUS™
30400112 |
Tubes (21 à 25 mm) | 21 |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15712529
|
OHAUS™
30400109 |
Tubes (30 mm) | 21 |
310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15702539
|
OHAUS™
30400118 |
Tubes (22 à 25 mm) | 24 |
175.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15702529
|
OHAUS™
30400108 |
Tubes (25 mm) | 24 |
310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15732529
|
OHAUS™
30400111 |
Tubes (16 à 20 mm) | 33 |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15712539
|
OHAUS™
30400119 |
Tubes (15 ml) | 35 |
181.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792529
|
OHAUS™
30400117 |
Tubes (18 à 20 mm) | 35 |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15792519
|
OHAUS™
30400107 |
Tubes (20 mm) | 40 |
310.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15722529
|
OHAUS™
30400110 |
Tubes (10 à 14 mm) | 48 |
349.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15782529
|
OHAUS™
30400116 |
Tubes (14 à 16 mm) | 48 |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15782519
|
OHAUS™
30400106 |
Tubes (16 mm) | 60 |
310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15772529
|
OHAUS™
30400115 |
Tubes (10 à 13 mm) | 63 |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15772519
|
OHAUS™
30400105 |
Tubes (30 mm) | 90 |
310.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles