Learn More
Memmert™ Test Tube Racks with 40 Holes
Test tube rack with 40 holes and 2-row rack
Marque: Memmert™ WTB6B48822
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Portoir pour tubes à essai
- Rack à 2 rangées de 40 trous
Spécification
40 trous, rack à 2 rangées | |
Racks pour tubes à essai | |
10 mm |
WTB6 | |
Transverses pour tailles 15 et 24 |