Learn More
Hydroxyde d’ammonium tétra-n-butylique, pour HPLC, solution de 0,1 M, tampon phosphate, certifié, Fisher Chemical
Code produit. 10264590 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
250mL
Code produit. 10264590
Marque: Fisher Chemical T/0486/07
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 2052-49-5
Couleur Incolore
pH 7 to 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Formule moléculaire C16H37NO
Numéro MDL MFCD00009425
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Conditionnement Flacon en plastique PEHD