Learn More
Solution d‘hydroxyde d‘ammonium tétra-N-butyle 0,1 M (0,1 N) dans le toluène/méthanol, solution standard prête à l‘emploi, pour l‘analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. p-7073240 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10588050
Marque: Fisher Chemical J/8750/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution d‘hydroxyde d‘ammonium tétra-N-butyle 0,1 M (0,1 N) dans le toluène / méthanol, solution standard prête à l‘emploi, pour l‘analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2052-49-5
Formule moléculaire C16H37NO
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD00009425
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
CID PubChem 2723671
Nom IUPAC hydroxyde de tétrabutylazanium
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Poids de la formule 259.47g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré