Learn More
Sulfate d’hydrogène tétrabutylammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Spécification
Point de fusion | 168°C |
Couleur | Blanc |
pH | 2.1 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 339.53g/mol |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.