Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, Solution dans du méthanol 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10410301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
2,5 l
Conditionnement:
100mL
2.50L
800mL
Code produit. 10410301
Marque: Thermo Scientific Acros 212911000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide
Note relative au nom 1M Solutionin Methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Point d’ébullition 65.0°C
Point de fusion -98.0°C
Formule moléculaire C16H37NO
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Numéro MDL MFCD00009425
Densité 0.9100g/mL
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC hydroxyde de tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.46
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.3775
Gravité spécifique 0.91
Quantité 100 ml
Point d’éclair 12°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.