missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’hydroxyde de tétrabutylammonium, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium hydroxide solution |
Point d’éclair | 15°C (59°F) |
Formule linéaire | (CH3CH2CH2CH2)4N(OH) |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN1992 |
Beilstein | 3571228 |
Nom IUPAC | tetrabutylazanium hydroxide |
Poids de la formule | 259.47g/mol |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'