Learn More
Hydroxyde de tétraéthylammonium, 20 % de poids dans l’eau, Thermo Scientific™™
Marque: Thermo Scientific Acros 176072500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 77-98-5 Poids : 0.31000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Catalyseur de transfert de phaseSpécification
Tetraethylammonium hydroxide | |
77-98-5,7732-18-5 | |
Incolore à jaune | |
C8H21NO | |
MFCD00009024 | |
15, 9346 | |
tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium | |
Solubility in water: soluble. | |
1.02 | |
Tétrapropylazane ; hydroxyde | |
6509 | |
Liquide |
20 wt.% in Water | |
1.0200g/mL | |
102.0°C | |
(C2H5)4NOH | |
Flacon en plastique | |
1.402 | |
250mL | |
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC | |
147.26 | |
147.26 | |
≥20% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche