Learn More
Tetrahydrofuran Anhydrous unstabilised over molecular sieve, Honeywell™ Riedel de-Haen
Click to view available options
Quantité:
1L
2.5L
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.
  • Ces solvants sont spécialement produits selon des spécifications d’eau inférieures à 50 ppm (<0,0050 %).
  • De nombreux solvants sont très supérieurs à cette valeur et sont régulièrement produits à moins de 5 ppm (<0,0005 %).
  • Toutes les étapes et tous les matériaux de conditionnement sont spécialement conçus pour conserver la sécheresse des solvants et garantir l’intégrité du produit. Avant le remplissage, les flacons en verre ambré sont séchés au four pour éliminer toutes les traces d’eau, puis remplis d’azote sec et scellés avec un bouchon spécial.
  • La teneur en eau elle-même est strictement contrôlée par l’analyse coulométrique Karl Fischer (Hydranal™) et les résultats réels sont imprimés sur l’étiquette.
  • Cette gamme est conditionnée dans des flacons scellés par un septum spécialement conçus pour maintenir une faible teneur en eau et garantir l’intégrité du produit
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Numéro UN 2056
Pourcentage de pureté >99.9%
Densité 0.89 g/cm3 (20°C)
Quantité 2.5L
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon scellé par un septum