Learn More
Tétrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97 %, Maybridge
Catalog Number p-4509923
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
thiane-4-carbonitrile
N#CC1CCSCC1
195503-40-3
C6H9NS
127.21
MFCD09025909
DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
21598641
thiane-4-carbonitrile
N#CC1CCSCC1
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 97%