Learn More
Hydroxyde de tétraméthylammonium, 25 wt% dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 11975441
Marque: Thermo Scientific Acros 138350025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylammonium hydroxide
Note relative au nom 25 wt. % in Methanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Point d’ébullition 65.0°C
Point de fusion -98.0°C
Formule moléculaire C4H13NO
Formule linéaire (CH3)4NOH
Numéro MDL MFCD00008280
Numéro UN 3286
Densité 0.9000g/mL
Synonyme tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Nom IUPAC hydroxide de tetraméthylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 91.154
CID PubChem 60966
Poids de la formule 91.15
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 0.9
Quantité 2,5 kg
Point d’éclair 6°C