Learn More
Tétraméthylsilane, + de 99,9, qualité RMN, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10553301
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
Tétraméthylsilane
C[Si](C)(C)C
75-76-3
C4H12Si
88.23
MFCD00008274
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
6396
CHEBI:85361
Tétraméthylsilane
C[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetramethylsilane
Note relative au nom 99.9+%
Point de fusion -99.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6400g/mL
Point d’ébullition 26.0°C to 28.0°C
Point d’éclair −27°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(CH3)4
Indice de réfraction 1.3585
Quantité 100 g
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Gravité spécifique 0.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 88.22
Pourcentage de pureté 99.9+%
Forme physique Liquide volatil