Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série High Sorbency
Certifiés sans silicone
Marque: Texwipe™ TX720B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Série High Sorbency
Écouvillons très absorbants pour des applications industrielles comme le nettoyage avec des solvants tels que l’IPA, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, et l’élimination d’excès de matériaux.
- Tête coton-tige disponible avec ou sans gaine en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes
- La protection en mousse douce et non abrasive protège de la libération des fibres
- Longs manches en bois dur pour une solidité et une rigidité garanties
- Fabriqués à partir des matériaux les plus propres disponibles dans une salle blanche utilisant les derniers procédés et équipements de pointe
- Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
- L’emballage Bag-Within-A-Bag™ sans silicone se compose d’un sachet extérieur thermoscellé étanche aux solvants, qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons
- Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Tête en mousse moulée autour du noyau du coton-tige, long manche en bois | |
6,063 in | |
Marron | |
2,5mm | |
5 po | |
4,2mm | |
26,3mm | |
0,26 in | |
0,457 in | |
Bois |
0,098 in | |
Échantillonnage environnemental, application de lubrifiants et d’onguents, élimination de lubrifiants et d’onguents, nettoyage avec des solvants tels que l’IPA ou l’acétone | |
Écouvillon | |
154mm | |
127mm | |
1,035 in | |
5,8mm | |
11,6mm | |
Thermique / mécanique | |
Coton/Mousse de polyuréthane 100 ppi |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série High Sorbency > Écouvillon enveloppé de coton ; diamètre de la pointe : 0,44 po ; type de tête : coton recouvert de mousse ; longueur du manche : 5,12 in
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu