Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en polystyrène
Texwipe’s Sterile Spun Polyester Swabs are constructed using 100% USP-grade polyester, securely bonded to the wooden or polystyrene handle by a water-based adhesive.
Marque: Texwipe™ STX763
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
Spécification
6,1 in | |
155 mm | |
0,22 in | |
PS | |
Polystyrène | |
Mousse |
Écouvillon | |
Polyester filé de qualité médicale | |
5,8 mm | |
À base d’eau | |
Grande tête |