Learn More
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Code produit 17721349 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17721349 20 μL 20µL
17711349 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17721349 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL5551457220UL
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Spécification
Antigène TFAP2C
Applications Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Concentration 1000 μg/mL
Conjugué CoraLite 555
Formule PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Numéro d’ordre du gène BC007566
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 20 μL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7022
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG