missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
The gene is a member of the transcription factor DP family. The encoded protein forms heterodimers with the E2F transcription factors resulting in transcriptional activation of cell cycle regulated genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Spécification
| Antigène | TFDP2 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.13 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | TFDP2 |
| Numéro d’ordre du gène | Q14188, Q64163 |
| Alias de gène | Dp 2, DP2, E2F dimerization partner 2, TFDP2, Transcription factor Dp 2 |
| Symboles de gène(s) | TFDP2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?