missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFF1 Monoclonal Antibody (OTI1A4), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17574113
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17574113 100 μL -
17594113 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17574113 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA804518

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Members of the trefoil family are characterized by having at least one copy of the trefoil motif, a 40-amino acid domain that contains three conserved disulfides. They are stable secretory proteins expressed in gastrointestinal mucosa. Their functions are not defined, but they may protect the mucosa from insults, stabilize the mucus layer, and affect healing of the epithelium. This gene, which is expressed in the gastric mucosa, has also been studied because of its expression in human tumors. This gene and two other related trefoil family member genes are found in a cluster on chromosome 21.

Spécification

Antigène TFF1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1A4
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression TFF1
Numéro d’ordre du gène P04155
Alias de gène BCEI, D21S21, HP1.A, HPS2, pNR-2, pS2
Symboles de gène(s) TFF1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 25-84 of human TFF1 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7031
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.