missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFF1 Monoclonal Antibody (OTI1A4), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17594113
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17594113 30 μL 30µL
17574113 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17594113 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA804518S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TFF1 Monoclonal antibody specifically detects TFF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spécification

Antigène TFF1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1A4
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression DCC
Numéro d’ordre du gène P43146
Alias de gène Bcei; breast cancer estrogen-inducible protein; breast cancer estrogen-inducible sequence; D21S21; gastrointestinal trefoil protein pS2; HP1.A; HPS2; PNR-2; polypeptide P1.A; Protein pS2; PS2; TFF1; Trefoil factor 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human DCC produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1630
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.