missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta 3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit p-7067888
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18761727 25 μg 25µg
18710587 100 μg 100µg
18760117 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18761727 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB243SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 6 publications

TGF-beta 3 Monoclonal specifically detects TGF-beta 3 in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TGF-beta 3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 20724
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 0.1-0.3 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène P10600
Alias de gène ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Symboles de gène(s) TGFB3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus) derived recombinant human TGF-beta 3 Ala301-Ser412 (Tyr340Phe) Accession # P10600
Méthode de purification Protein A or G purified from ascites
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7043
Spécificité du test Detects TGF-beta 3 from multiple species in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, less than 25% cross-reactivity with recombinant human (rh) TGF-beta 1.2 and rhTGF-beta 2 is observed, and less than 2% cross-reactivity with recombinant amphibian TGF-beta 5 and recombinant human TGF-beta 1 is observed. Neutralizes the biological activity of TGF-beta 3 but not TGF-beta 1, TGF-beta 2, or TGF-beta 5.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Multi-species
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.