Learn More
Chlorure de thallium(I), 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048879
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11371898
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011839.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-12-0
Formule moléculaire ClTl
Poids moléculaire (g/mol) 239.83
Numéro MDL MFCD00011274
Clé InChI GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
CID PubChem 24642
ChEBI CHEBI:37117
Nom IUPAC chlorure de thallium
SMILES Cl[Tl]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium(I) chloride
Point de fusion 430°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1707
Merck Index 14,9260
Poids de la formule 239.82
Pourcentage de pureté 99.999%
Indice de réfraction 2.247
Sensibilité Air Sensitive
Densité 7.0 g/mL