Learn More
Chlorure de thallium(III) hydraté, Thermo Scientific™
Code produit. 11394248
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11394248
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041506.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-33-3
Numéro MDL MFCD00049600
Synonyme Thallic chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium(III) chloride hydrate
Point de fusion 37°C
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Numéro UN UN1707
Informations sur la solubilité It is soluble in water 862g/L
Poids de la formule 310.73 (Anhydrous)