Learn More
Abeba™ Chaussures Original 5080
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc/menthe
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Couche supérieure en cuir
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 40 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 5080 |
| Résistant à | Graisses animales, huiles et carburants |