Learn More
Abeba™ Chaussures 7081 The Original
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu clair/blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Couleur | Bleu clair, Blanc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 38 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Modèle | 7081 |
| Résistant à | Graisses animales, huiles et carburants |