Learn More
Théobromine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La théobromine est un alcaloïde de méthylxanthine qui est un dérivé de la caféine
Applications
• La théobromine est un inhibiteur de la phosphodiestérase, un antagoniste faible des récepteurs d’adénosine et un décontractant de cellules musculaires lisses
• En tant que produit catabolique de la caféine, elle possède des propriétés antioxydantes et prooxydantes
• Elle peut être utilisée comme norme de quantification de la théobromine
Spécification
Nom chimique ou matériau | Theobromine |
Note relative au nom | 99% |
Point de fusion | 290.0°C to 295.0°C |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 26, 2336 |