Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes capillaires Acclaim™ PepMap™100 Fusica™, granulométrie de 5 μm
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons protéomiques complexes
810.00€ - 911.88€
Spécification
Format de colonne | Capillary Column |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Porosité | 100 Å |
Surface spécifique | 450 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15142428
|
Thermo Scientific™
164901 |
50 mm | 300μ m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15132428
|
Thermo Scientific™
164900 |
150 mm | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15152428
|
Thermo Scientific™
164902 |
150 mm | 0.3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
- Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
- Conçues pour la LC-MS sans TFA. Minimisent les effets de suppression d’ions
- Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
- Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
- Simplicité d’utilisation, HPLC miniaturisée de pointe
- Diamètre intérieur 300 μm
Spécification
Capillary Column | |
2 to 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Silica | |
Reversed Phase |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15% | |
Reversed Phase |