Learn More
Thermo Scientific™ Protecteurs de pompes Barnstead™ pour systèmes de purification de l’eau
Capteur de basse pression
Marque: Thermo Scientific™ D2706
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- À utiliser dans une conduite d’eau d’alimentation sous pression
- Mettent la pompe à l’arrêt si la pression de l’eau d’alimentation chute sous les 5 psi (0.35 kg/cm2)
- Se raccordent sur les systèmes Nanopure (Nanopure Quad Style, Nanopure II ou Nanopure de version antérieure), E-pure ou systèmes Easypure UV, UF, UV/UF et LF de version antérieure
- Peuvent également être utilisés avec un système Nanopure Diamond™
- Incluent tout le nécessaire pour l’installation
Spécification
Système de purification d’eau ultra-pure E-Pure |