Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 µm
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Marque: Thermo Scientific™ 70105-101030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Informations sur la commande
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Spécification
1 mm | |
LC/MS Separation | |
100 mm | |
2 to 9 | |
310 m²/g | |
C18 | |
20% | |
Yes | |
HPLC Column |
5 μm | |
Standard | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
HPLC |