Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 µm
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Marque: Thermo Scientific™ 70105-032130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Chimie Thermo Scientific liée sur silice 100 Å
Informations sur la commande
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Spécification
2.1 mm | |
Séparation LC/MS | |
5μ m | |
100 Å | |
310 m²/g | |
C18 | |
20 % | |
Oui | |
Colonne HPLC |
5μ m | |
30 mm | |
2 à 9 | |
Each | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
HPLC |