Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 µm
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Marque: Thermo Scientific™ 70105-254030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Chimie Thermo Scientific liée sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
5 µm | |
Standard | |
5 μm | |
100 Å | |
Couverture de phase | |
C18 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4 mm | |
Séparation LC / MS | |
250 mm | |
2 à 9 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Beta | |
20 % | |
Oui | |
Colonne HPLC |