Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 5 µm
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Marque: Thermo Scientific™ 70105-159270
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Chimie Thermo Scientific liée sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Analytical Column | |
150 mm | |
2 to 9 | |
310 m²/g | |
C18 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
20 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Beta | |
20% | |
Yes |