Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Blood RNA Kit (concentrated)
Lier l’ARN du sang total aux microbilles magnétiques. Le tampon de reliaison Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant du kit d’ARN de sang total MagJET™ (K2751) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Il est fourni en flacons de 20 ml.
Marque: Thermo Scientific™ R2401
55.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21969" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Le kit d’ARN de sang total Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total à partir de sang total frais ou congelé traité par EDTA ou citrate, des fractions sanguines, de la moelle osseuse ou d’échantillons stabilisés avec PAXgene™ ou Tempus™. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ARN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Tampon de reliaison | |
MagJET | |
20 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.