Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ARN total. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant du kit d’ARN de sang total MagJET™ (K2751) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Il est fourni en flacons de 27 ml.
Marque: Thermo Scientific™ R2391
62.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21969" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Le kit d’ARN de sang total Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total à partir de sang total frais ou congelé traité par EDTA ou citrate, des fractions sanguines, de la moelle osseuse ou d’échantillons stabilisés avec PAXgene™ ou Tempus™. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ARN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Tampon de lyse | |
MagJET | |
27 mL |
Sécurité et traitement
- Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Thiocyanic acid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.