Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET RNA Kit
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ARN total. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ARN MagJET™ (K2731 ⁄ 2732) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Il est fourni en flacons de 200 ml.
Marque: Thermo Scientific™ R2302
203.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21969" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Description
Le kit d’ARN Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total provenant de levures, de bactéries, de tissus et de cellules de mammifères en culture. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ARN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Tampon de lyse | |
MagJET | |
200 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.