Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Les master Mix Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR sont des solutions universelles prêtes à l’emploi optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes.
238.00€ - 3400.00€
Spécification
Méthode de détection | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Haut |
Méthode PCR | qPCR |
Polymérase | ADN polymérase Taq |
Vitesse de réaction | Étalon |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13575250
|
Thermo Scientific™
K0963 |
1250 réactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13565250
|
Thermo Scientific™
K0962 |
500 réactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13555250
|
Thermo Scientific™
K0961 |
250 réactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13595250
|
Thermo Scientific™
K0964 |
5000 réactions |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes (incolore)
• Le colorant SYBR Green I intercalant permet la détection et l'analyse d'ADN sans utiliser de sondes spécifiques de séquences
• Luminaris HiGreen High ROX qPCR Master Mix
Spécification
SYBR | |
qPCR | |
Étalon | |
Luminaris | |
qPCR, RT-qPCR en deux étapes | |
2 X |
Haut | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ | |
Master Mix de qPCR | |
2 X | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.