Learn More
Thermo Scientific™ Kit ARN MagJET™
Utilise la technologie des microbilles magnétiques pour purifier l’ARN total provenant de cellules, tissus, bactéries et levures de mammifères en culture.
Marque: Thermo Scientific™ K2732
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ARN
Spécification
Store lyophilized DNase I, 10x Reaction Buffer with MgCl2 for DNase I and DNase I Reconstitution Buffer at -20deg.C upon arrival. Store MagJET Magnetic Beads at 4deg.C and other components of the kit at room temperature (15deg. to 25deg.C) | |
High purity RNA suitable for all conventional molecular biology procedures like RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting, Nuclease protection assay | |
Lysis buffer (200mL), MagJET magnetic beads (2 x 8.5mL), lyophilized DNase I (1 vial), 10x reaction buffer with MgCl2 for DNase I (9 x 1mL), Conc. DNase I reconstitution buffer (2.5mL), conc. wash buffer 1 (2 x 80mL), conc. wash buffer 2 (3 x 45mL), nuclease free water (125mL) | |
4 x 96 Preps |